Forseglingstape
Beskyttelsestape, 12,0 mm
291-0041
Fremstillet af PTFE. Til tætningssamlinger og skruegevind. Tykkelse: 0,1 mm
- Temperaturresistent mellem −200 og +250 °C
- Høj kemisk resistens
Længde: 12,0 m
Farve: Hvid
- Bredde:12,0 mm
- Beskrivelse:Beskyttelsestape