Syringes, 3-piece
Om denne vare
Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri
- Fås med Luer slipspids eller Luer-låst gevindspids
- Steriliseret ved bestråling af elektronstråler
Certifications: Overholder Direktiv 93/42/EEC klasse IIa, virksomheden er autoriseret af TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikken er ISO 9001 EN 46001-certificeret, steriliseringsprocessen er godkendt i henhold til Standard NF EN 550
Packaging: Enkeltvis indpakket i sterile blisterpakninger.
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri
- Fås med Luer slipspids eller Luer-låst gevindspids
- Steriliseret ved bestråling af elektronstråler
Certifications: Overholder Direktiv 93/42/EEC klasse IIa, virksomheden er autoriseret af TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikken er ISO 9001 EN 46001-certificeret, steriliseringsprocessen er godkendt i henhold til Standard NF EN 550
Packaging: Enkeltvis indpakket i sterile blisterpakninger.
Product Family Options
Uden nål
Produktinformation
- KapacitetTilgængelighedPrice
- 613-1591Without needle, Luer lock tip
- 613-0917Uden nål, Luer Lock tip
- 613-0973Uden nål, Luer Lock tip
- 613-3879Without needle, Luer lock tip
- TERUSS30-L1MPWithout needle, Luer lock tip
- TERUSS30-ES1Without needle, Luer eccentric tip
- 613-3881Uden nål, kateterspids
- 613-4902Without needle, Luer eccentric tip
- 613-5398Uden nål, Luer Lock tip
With needles
Produktinformation
- KapacitetTilgængelighedPrice
- TERUMDSS01S2516EWith needle G25×16 mm
- TERUMDSS01S2613EWith needle G26×13 mm
- 613-4918Med nål G21 x 40 mmMed nål G21 x 40 mm5 mlDiscontinued-