Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard microliter syringes
Standard microliter syringes
Leverandør:   Hospidex
Standard microliter syringes
Leverandør:  Hospidex
Certifikater
Standard microliter syringes
Standard microliter syringes
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Providing ultra-precise analyses. The plunger extends down into the tip of the needle ensuring that no dead volume is created.
The bevelled needle tip is 50 mm long.
Product Family Options
Produktinformation
  • Volumen
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 µl
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 625,00 kr
    625,00 kr
    1 * 1 Items
       625,00 kr
  • 500 µl
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 643,00 kr
    643,00 kr
    1 * 1 Items
       643,00 kr