Orders LinkContactUsLinkComponent
Microliter™ sprøjter, 800-serien
Microliter™ sprøjter, 800-serien
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Microliter™ sprøjter, 800-serien
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
Certifikater
Microliter™ sprøjter, 800-serien
Microliter™ sprøjter, 800-serien
19 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Universalkanyler til GC. Som 700-serien, men med et forstærket, beskyttet stempel.
  • Det forlængede håndtag gør det nemmere at tage prøver fra reagensglas eller kolber med lang hals
  • Fås med 51 mm standardnål: fast (N) eller aftagelig (RN)
Product Family Options
Produktinformation
  • Måler
    Volumen
    Længde
    Udv.Ø
    Spidstype
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 26s
    10 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    801 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 1 Items
       1.200,00 kr
  • 26s
    10 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    801 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 1 Items
       1.330,00 kr
  • 10 µl
    — mm
    — mm
    801 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 22s
    25 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    802 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr
  • 22s
    25 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    802 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 1 Items
       1.520,00 kr
  • 22s
    50 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    805 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 1 Items
       1.560,00 kr
  • 22s
    50 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    805 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 1 Items
       1.560,00 kr
  • 22s
    100 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    810 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.770,00 kr
    1.770,00 kr
    1 * 1 Items
       1.770,00 kr
  • 22s
    100 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    810 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.770,00 kr
    1.770,00 kr
    1 * 1 Items
       1.770,00 kr
  • 22s
    250 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    825 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 1 Items
       1.990,00 kr
  • 26s
    5 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    85 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 1 Items
       1.580,00 kr
  • 26s
    5 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    85 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.770,00 kr
    1.770,00 kr
    1 * 1 Items
       1.770,00 kr
  • 26s
    5 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    85 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.120,00 kr
    4.120,00 kr
    1 * 1 Items
       4.120,00 kr
  • 22s
    25 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    802 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.990,00 kr
    2.990,00 kr
    1 * 1 Items
       2.990,00 kr
  • 10 µl
    — mm
    — mm
    801 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.130,00 kr
    3.130,00 kr
    1 * 1 Items
       3.130,00 kr
  • 26s
    10 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    801 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 1 Items
       3.500,00 kr
  • 26s
    5 µl
    51 mm
    0,47 mm
    2
    85 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.220,00 kr
    3.220,00 kr
    1 * 1 Items
       3.220,00 kr
  • 22s
    50 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    805 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.990,00 kr
    2.990,00 kr
    1 * 1 Items
       2.990,00 kr
  • 22s
    100 µl
    51 mm
    0,72 mm
    2
    810 RN
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 1 Items
       2.940,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly
    Barrel/plunger assembly
    549-0218
    810 RN syringes, 50 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly, without needle
    Barrel/plunger assembly, without needle
    HAMI32120
    805 RN syringes, 50 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly, without needle
    Barrel/plunger assembly, without needle
    HAMI32123
    810 RN syringes, 100 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly, without needle
    Barrel/plunger assembly, without needle
    HAMI32134
    85 RN syringes, 5 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly, without needle
    Barrel/plunger assembly, without needle
    HAMI32126
    825 RN syringes, 250 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.330,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly
    Barrel/plunger assembly
    HAMI32150
    85 N syringes, 5 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly
    Barrel/plunger assembly
    549-0216
    802 RN syringes, 25 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly
    Barrel/plunger assembly
    549-0219
    825 RN syringes, 100 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.170,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Chaney adapter
    Chaney adapter
    HAMI32146
    800/1800 syringes
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly, without needle
    Barrel/plunger assembly, without needle
    HAMI32117
    802 RN syringes, 25 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 955,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly, without needle
    Barrel/plunger assembly, without needle
    HAMI32129
    801 RN syringes, 10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 971,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Barrel/plunger assembly
    Barrel/plunger assembly
    549-0209
    801 N syringes, 10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 781,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cylinder/stempel-sæt
    Cylinder/stempel-sæt
    549-0215
    801 RN syringes, 10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr