Orders LinkContactUsLinkComponent
Plain swabs
Plain swabs
Leverandør:   BAILLY
Plain swabs
Leverandør:  BAILLY
Certifikater
Plain swabs
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Ø
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 115-0504
    Plain swabs
    Plain swabs
    Wood/cotton
    2,2 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - kr77.70
    kr77.70
    1 * 100 Items
       kr77.70
  • 115-0500
    Plain swabs
    Plain swabs
    Wood/cotton
    2,2 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - kr63.10
    kr63.10
    1 * 100 Items
       kr63.10
  • 115-0502
    Plain swabs
    Plain swabs
    Wood/cotton
    2,5 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr103.00
    kr103.00
    1 * 50 Items
       kr103.00
  • 115-0501
    Plain swabs
    Plain swabs
    Wood/cotton
    2,5 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - kr130.00
    kr130.00
    1 * 100 Items
       kr130.00
  • 115-0503
    Plain swabs
    Plain swabs
    Wood/cotton
    3 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr185.00
    kr185.00
    1 * 50 Items
       kr185.00