Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Leverandør:   Texwipe
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Vasket CleanFoam hoved med åben cellestruktur, er fast med tilspidset spids.
  • Stat-Rite-håndtag (lav kontamination)
  • Afgiver sikkert elektriske ladninger uden at kontaminerende tilsætninger
  • Podepindshåndtaget er påtrykt ESD-sikker
Til rengøring af områder med små sprækker og riller.
Emballering: Bag-Within-A-Bag emballering
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TEXWTX750E
  • 710-0575
  • Hovedform:
  • Pointed
  • Fast med spids top
  • Hovedlængde:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • Hovedbredde:
  • 3,5 mm
  • 3,5 mm
  • Håndtagslængde:
  • 79 mm
  • 79 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 3 mm
  • 3 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TEXWTX750E
    Mini-compressed ESD swabs
    Mini-compressed ESD swabs
    PE / PU
    89 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.790,00 kr
    3.790,00 kr
    1 * 5 Items
       3.790,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX750E
    Hovedform
    Pointed
    Hovedlængde
    10 mm
    Hovedbredde
    3,5 mm
    Håndtagslængde
    79 mm
    Håndtagsbredde
    3 mm
    New Product
  • 710-0575
    Minikomprimeret ESD podepind
    Minikomprimeret ESD podepind
    PE / PU
    89 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 757,00 kr
    757,00 kr
    1 * 500 Items
       757,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    710-0575
    Hovedform
    Fast med spids top
    Hovedlængde
    10 mm
    Hovedbredde
    3,5 mm
    Håndtagslængde
    79 mm
    Håndtagsbredde
    3 mm