Micro ESD swabs, Alpha®
Micro ESD swabs, 90,5 mm
Katalog # 710-0580
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Podepindshovedet består af ultrarent, hvidvasket, dobbeltlagt og vævet Alpha-polyester med en fleksibelt spatel indeni.
- Til brug med mange forskellige rengørings- og opløsningsmidler
- Stat-Rite®-håndtag (lav kontamination), afgiver sikkert elektriske ladninger uden at kontaminerende tilsætninger
- Podepindshåndtaget er påtrykt ESD-sikker
Fremragende afledende podepinde til rengøring af meget små rillede og forsænkede områder.
Emballering: Bag-within-a-bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Beskrivelse:Micro ESD swabs
- Længde:90,5 mm
- Seq:2
- Håndtagsbredde:3 mm
- Cat. No.:710-0580
- Hovedlængde:10 mm
- Hovedbredde:4 mm
- Farve på håndtag:Translucent
- Håndtagslængde:80,5 mm
- Materiale til håndtag:Transplex®
- Hovedmateriale:Knitted Alpha® Polyester
- Bond:Thermal