ESD swabs, Alpha®
Long handle ESD swabs, PE / PU, 164 mm
Katalog # TEXWTX761D
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Podepindshovedet består af ultrarent og vævet Alpha®-polyester med en fleksibelt spatel indeni.
- Low-contamination Stat-Rite® handle
- Safely dissipates electrical charges without contaminating additives
- Swab handle bears the ESD-safe imprint
Afledende podepind som bruges til rensning af overflader og svært tilgængelige områder.
: Bag-within-a-bag.
: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifikationer
- Beskrivelse:Long handle ESD swabs
- Længde:164 mm
- Seq:1
- Skaft/hoved:PE / PU
- Håndtagsbredde:3 mm
- Cat. No.:TEXWTX761D
- Hovedlængde:17 mm
- Hovedbredde:6,8 mm
- Farve på håndtag:Translucent
- Håndtagslængde:147 mm
- Materiale til håndtag:Transplex®
- Hovedmateriale:Knitted Alpha® Polyester
- Bond:Thermal