ContactUsLinkComponent
Fleksibel vatpind, CleanFoam®
Fleksibel vatpind, CleanFoam®
Katalog # 710-0569
Leverandør:  Texwipe
undefined
Fleksibel vatpind, CleanFoam®
Katalog # 710-0569
Leverandør:  Texwipe
Specifikationer
  • Håndtagslængde:
    57,5 mm
  • Håndtagsbredde:
    2,4 mm
  • Hovedlængde:
    10,5 mm
  • Hovedbredde:
    3,4 mm
  • Beskrivelse:
    Lille podepind m. hoved
  • Længde:
    68 mm
  • Pakn:
    500
Specifikationer
Om denne vare
Ideel til rengøring af små, lukkede arealer Fremstillet af polyurethanskum med en porøsitet på 100 porer pr. tomme.
  • Podepind med stor sugeevne og minimal partikeldannelse og som kan modstå de mest almindeligt brugte opløsningsmidler
  • Meget lave værdier for ikke-flygtige reststoffer
  • Et kompakt og stift håndtag og en fleksibel indre hovedspatel giver kontrolleret støtte
Kan bruges til en lang række af industrielle opgaver, fra montage til rentrum.
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904