Medium compressed swabs, CleanFoam®
Medium compressed swabs, PP/foam, 70 mm
TEXWTX752B
New Product
: Texwipe
Vatpind udstyret med et komprimeret hoved af polyurethan med præcisionsspids og sidekanter. Sat på et kort håndtag af polypropylen.
- Meget lave værdier for ikke-flygtige reststoffer
- Podepind med stor sugeevne og minimal partikeldannelse
- Kan modstå de fleste almindelig brugte opløsningsmidler
- Fremstillet af polyurethanskum med en porøsitet på 100 porer pr.tomme
Podepinden kan bruges til en lang række af industrielle opgaver, fra montage til rentrum.
: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
- Beskrivelse:Medium compressed swabs
- Længde:70 mm
- Seq:3
- Skaft/hoved:PP/foam
- Håndtagsbredde:2,5 mm
- Cat. No.:TEXWTX752B
- Hovedlængde:20 mm
- Hovedbredde:3,4 mm
- Håndtagslængde:50 mm