Small Head Swabs, CleanFoam®
Small head swabs, PP/foam
710-0556
New Product
: Texwipe
Podepind til brug med et opløsningsmiddel som isopropanol. Fremstillet af polyurethanskum med en porøsitet på 100 porer pr. tomme.
- Podepind med stor sugeevne og minimal partikeldannelse og som kan modstå de mest almindeligt brugte opløsningsmidler
- Minimal dannelse af ikke-flygtige reststoffer og partikler
- Stift og kompakt håndtag af polypropylen
Kan bruges til en lang række af industrielle opgaver, fra montage til rentrum.
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
- Beskrivelse:Small head swabs
- Seq:3
- Skaft/hoved:PP/foam
- Håndtagsbredde:3 mm
- Cat. No.:710-0556
- Hovedlængde:12 mm
- Hovedbredde:3,6 mm
- Håndtagslængde:59 mm