Orders LinkContactUsLinkComponent
Medium Swabs, CleanFoam®
Leverandør:   Texwipe
Medium Swabs, CleanFoam®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Medium Swabs, CleanFoam®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
  • Naturlig blødhed og lille slid beskytter følsomme komponenter
 : Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 710-0551
  • TEXWTX712A
  • Hovedlængde:
  • 26 mm
  • 26 mm
  • Hovedbredde:
  • 13 mm
  • 13 mm
  • Håndtagslængde:
  • 102 mm
  • 102 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 5 mm
  • 5 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Tilgængelighed
    Price
  • 710-0551
    Medium foam rectangular swabs, TX712A
    Medium foam rectangular swabs, TX712A
    PP/foam
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    710-0551
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
  • TEXWTX712A
    Medium foam rectangular swabs, TX712A
    Medium foam rectangular swabs, TX712A
    PP/foam
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 10 Items
       3.390,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX712A
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
    New Product