Store rektangulære skumhovedservietter, CleanFoam®
Katalog # 710-0547
Leverandør: Texwipe
Specifikationer
- Håndtagslængde:106 mm
- Håndtagsbredde:6,6 mm
- Hovedlængde:25 mm
- Hovedbredde:15 mm
- Beskrivelse:Rektangulær podepind m. skumhoved
- Seq:002
- Skaft/hoved:PP/foam
- Pakn:1.000
Specifikationer
Om denne vare
Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity.
- High-grade PU tip will not crack or chip
- Inherent softness and low abrasion
- Delicate components can be cleaned
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.