Orders LinkContactUsLinkComponent
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Leverandør:   Texwipe
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity.
  • High-grade PU tip will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion
  • Delicate components can be cleaned
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
Emballering: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 710-0547
  • TEXWTX707A
  • Hovedlængde:
  • 25 mm
  • 25 mm
  • Hovedbredde:
  • 15 mm
  • 15 mm
  • Håndtagslængde:
  • 106 mm
  • 106 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 6,6 mm
  • 6,6 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Tilgængelighed
    Price
  • 710-0547
    Rektangulær podepind m. skumhoved
    Rektangulær podepind m. skumhoved
    PP/foam
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.140,00 kr
    3.140,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    710-0547
    Hovedlængde
    25 mm
    Hovedbredde
    15 mm
    Håndtagslængde
    106 mm
    Håndtagsbredde
    6,6 mm
  • TEXWTX707A
    Rectangular foam head swabs
    Rectangular foam head swabs
    PP/foam
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.140,00 kr
    3.140,00 kr
    1 * 10 Items
       3.140,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX707A
    Hovedlængde
    25 mm
    Hovedbredde
    15 mm
    Håndtagslængde
    106 mm
    Håndtagsbredde
    6,6 mm