Swabs with large circular foam head, CleanFoam®
Catalog # 710-0548
Supplier: Texwipe
Specifications
- Håndtagslængde:106 mm
- Håndtagsbredde:6,6 mm
- Hovedlængde:26 mm
- Hovedbredde:20 mm
- Beskrivelse:Stor cirkulær podepind med skumhoved
- Seq:01
- Skaft/hoved:PP/foam
- Pakn:1.000
Specifications
About this item
Termisk bundet podepind fremstillet af polyurethanskum med en porøsitet på 100 porer pr. tomme.
- Head will not crack or chip
- Inherent softness and low abrasion protect delicate components
- Large circular head on a long and easy grip handle
Kan bruges til en lang række af industrielle opgaver, fra montage til rentrum. Ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904