Rengøringsservietter, Absorbond® Micro
: Texwipe
The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
- Det dobbeltlagte materiale giver en forbedret blødhed og sugeevne
- Podepinden inkorporerer en fleksibel indre hovedspatel og et kompakt håndtag af polypropylen
- Fremragende kemisk resistens
Suitable for delicate optical components such as coated lenses, fibre-optic sensors and mirrors.
: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
- Catalog No:
- 710-0561
- TEXWTX759E
- Hovedlængde:
- 10 mm
- 10 mm
- Hovedbredde:
- 3,2 mm
- 3,8 mm
- Håndtagslængde:
- 60 mm
- 80 mm
- Håndtagsbredde:
- 2,2 mm
- 3,0 mm
Frequently Bought Together