Rengøringsserviet, Mini Alpha®
115-0568
: Texwipe
- Håndtagslængde:60 mm
- Håndtagsbredde:2,5 mm
- Hovedlængde:9,5 mm
- Hovedbredde:3,5 mm
- Beskrivelse:Mini polyesterpodepind
- Pakn:500
Podepind med 100% enkeltstrengs polyestersubstrat, som er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget og som forsegler udsatte kanter for at reducere fiberfrigørelsen og eliminere behovet for forurenende klæbemidler Det dobbeltlagte og rentrumsvaskede strikkede Alpha-polyester hoved er ekstremt rent.
- Podepinden er udstyret med en minispids med en stiv spatel. Et kompakt håndtag giver støtte og kontrol
- Lav partikeldannelse og lave niveauer af ekstraherbare stoffer
- Fremragende kemisk resistens
: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904