Podepinde, Alpha®, små hoveder
Catalog # 710-0557
Supplier: Texwipe
Specifications
- Håndtagslængde:58 mm
- Håndtagsbredde:3 mm
- Hovedlængde:12 mm
- Hovedbredde:4 mm
- Beskrivelse:Podepind m. lille hoved
- Længde:60 mm
- Seq:01
- Skaft/hoved:PP/PE
- Pakn:2.500
Specifications
About this item
Podepind med 100% enkeltstrengs polyestersubstrat, som er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget, og som forsegler udsatte kanter for at reducere fiberfrigørelsen og eliminere behovet for forurenende klæbemidler.
- Dobbeltlagskonstruktion giver denne podepind en stor sugeevne
- Blød og ikke-slibende polyester er ideel til følsomme overflader
- Et kompakt håndtag og stiv indre hovedspatel giver støtte og kontrol
- Lav partikeldannelse og lave niveauer af ekstraherbare stoffer
- Fremragende kemisk resistens
Packaging: Renrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904