Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, Micro Alpha®
 :   Texwipe
Cleaning swabs, Micro Alpha®
 :  Texwipe
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Mikrospidsen er velegnet il rengøring af overflader med små riller, huller eller revner.
  • Et kompakt håndtag og stiv indre hovedspatel giver støtte og kontrol
  • Fremragende kemisk resistens, minimal partikel- og fiberdannelse
  • Hoved af dobbeltlagt Alpha-polyester er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
  • Catalog No:
  • TEXWTX758B
  • 710-0560
  • Hovedmateriale:
  • Knitted Alpha® Polyester
  • Knitted Alpha® Polyester
  • Hovedlængde:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • Hovedbredde:
  • 3,2 mm
  • 3,2 mm
  • Materiale til håndtag:
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Håndtagslængde:
  • 60 mm
  • 60 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 2,2 mm
  • 2,2 mm
  • Farve på håndtag:
  • Light Green
  • Light Green
  • Bond:
  • Thermal
  • Thermal
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Skaft/hoved
    Længde
  • Cleaning swabs
    PP/PE
    70 mm
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.810,00 kr
    3.810,00 kr
    1 * 5 Items
       3.810,00 kr
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX758B
    Hovedmateriale
    Knitted Alpha® Polyester
    Hovedlængde
    10 mm
    Hovedbredde
    3,2 mm
    Materiale til håndtag
    Polypropylene
    Håndtagslængde
    60 mm
    Håndtagsbredde
    2,2 mm
    Farve på håndtag
    Light Green
    Bond
    Thermal
    New Product
  • Polyester mikropodepind
    PP/PE
    70 mm
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 762,00 kr
    762,00 kr
    1 * 500 Items
       762,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    710-0560
    Hovedmateriale
    Knitted Alpha® Polyester
    Hovedlængde
    10 mm
    Hovedbredde
    3,2 mm
    Materiale til håndtag
    Polypropylene
    Håndtagslængde
    60 mm
    Håndtagsbredde
    2,2 mm
    Farve på håndtag
    Light Green
    Bond
    Thermal