Orders LinkContactUsLinkComponent
Large Head Swabs, Alpha®
Large Head Swabs, Alpha®
Leverandør:   Texwipe
Large Head Swabs, Alpha®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Large Head Swabs, Alpha®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Podepind som er ideel til rengøringsvalidering og prøvetagning. Udstyret med 100% enkeltstrengs polyestersubstrat, som er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget.
  • Udsatte kanter er forseglet for at reducere fiberfrigørelsen og eliminere behovet for forurenende klæbemidler
  • Podepinden udgør et hoved på en stiv spartel
  • Polyester er blødt og ikke-slibende, hvilket gør podepinden god til følsomme overflader
Packaging: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 710-0552
  • TEXWTX714A
  • Hovedlængde:
  • 26 mm
  • 26 mm
  • Hovedbredde:
  • 13 mm
  • 13 mm
  • Håndtagslængde:
  • 102 mm
  • 102 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 5 mm
  • 5 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Tilgængelighed
    Price
  • 710-0552
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    710-0552
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
  • TEXWTX714A
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 10 Items
       4.370,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX714A
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm