Foam-Covered Cotton Swabs, CleanTips®
Covered swabs, Wood/cotton, 154 mm
Katalog # 710-0553
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
These swabs feature a soft head with low abrasion.
- God kemisk resistens
- Podepinden har et skumhoved som er støbt omkring en kerne af bomuld op et langt håndtag af hårdt træ
Emballering: Bag-within-a-bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Beskrivelse:Covered swabs
- Længde:154 mm
- Seq:1
- Skaft/hoved:Wood/cotton
- Håndtagsbredde:2,2 mm
- Cat. No.:710-0553
- Hovedlængde:27 mm
- Hovedbredde:11,6 mm
- Håndtagslængde:127 mm