ContactUsLinkComponent
Wrapped cotton swabs, CleanTips®
Wrapped cotton swabs, CleanTips®
Katalog # 710-0545
Leverandør:  Texwipe
undefined
Wrapped cotton swabs, CleanTips®
Katalog # 710-0545
Leverandør:  Texwipe
Specifikationer
  • Håndtagslængde:
    135,0
  • Håndtagsbredde:
    2,2
  • Hovedlængde:
    17,0
  • Hovedbredde:
    7,0
  • Beskrivelse:
    Mellemstørrelse podepind m. bomuldshoved
  • Længde:
    135 mm
  • Seq:
    02
  • Pakn:
    5.000
Specifikationer
Om denne vare
Disse 100% vatpinde kan bruges til svært tilgængelige områder.
  • Seamless and without edges advantages
  • High sorbency, heat resistance, low in particulates
  • Can withstands strong solvents such as 1,1,1-trichlorethane
Podepinden er også praktisk til påføring af opløsningsmidler og renseopløsninger.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904