Wrapped cotton swabs, CleanTips®
Katalog # 710-0545
Leverandør: Texwipe
Specifikationer
- Håndtagslængde:135,0
- Håndtagsbredde:2,2
- Hovedlængde:17,0
- Hovedbredde:7,0
- Beskrivelse:Mellemstørrelse podepind m. bomuldshoved
- Længde:135 mm
- Seq:02
- Pakn:5.000
Specifikationer
Om denne vare
Disse 100% vatpinde kan bruges til svært tilgængelige områder.
- Seamless and without edges advantages
- High sorbency, heat resistance, low in particulates
- Can withstands strong solvents such as 1,1,1-trichlorethane
Podepinden er også praktisk til påføring af opløsningsmidler og renseopløsninger.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904