Cork borer sets
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Om denne vare
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Product Family Options
Produktinformation
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sliber til propbor