Propper, koniske, Versilic®
70D, 50,0 mm, 60,0 mm, 70,0 mm
VERN263070
These silicone stoppers are non toxic.
- Biologisk neutral og med god kemisk resistens
- Temperaturresistent fra −60 til +200 °C (op til +220 °C i korte perioder)
- Resistent overfor ozon, gentagen sterilisering og ældning
Suitable for use with foodstuffs in accordance with FDA.
DIN 12781
: DIN 12781
- Ø bund:60,0 mm
- Ø top:70,0 mm
- Antal:70D
- Højde:50,0 mm