Silicone rubber stoppers, conical
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Om denne vare
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Resistant to temperatures from −60 to +220 °C and for short periods up to +250 °C
: DIN 12 871
42 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Resistant to temperatures from −60 to +220 °C and for short periods up to +250 °C
: DIN 12 871
Product Family Options
With one hole
Produktinformation
- Ant. hullerHøjdeHul ØØ bundØ topTilgængelighedPrice
With two holes
Produktinformation
- Ant. hullerHøjdeHul ØØ bundØ topTilgængelighedPrice
Without holes
Produktinformation
- Ant. hullerHøjdeHul ØØ bundØ topTilgængelighedPrice