Orders LinkContactUsLinkComponent
Push-in stoppers for tubes
Leverandør:   Simport Scientific
Push-in stoppers for tubes
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Push-in stoppers for tubes
Push-in stoppers for tubes
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
  • Impermeable to liquids
  • Can be inserted in tubes and removed again easily with one hand
  • Economical, can also be used as disposable stoppers
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Ø bund
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.690,00 kr
  • ufarvet
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 646,00 kr
    646,00 kr
    1 * 1.000 Items
       646,00 kr
  • ufarvet
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 646,00 kr
    646,00 kr
    1 * 1.000 Items
       646,00 kr
  • grøn
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.690,00 kr
  • ufarvet
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.690,00 kr
  • rød
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.690,00 kr
  • hvid
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.690,00 kr
  • gul
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.690,00 kr
  • blå
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1.000 Items
       736,00 kr
  • ufarvet
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.070,00 kr
  • grøn
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1.000 Items
       736,00 kr
  • 212-9606
    High cap
    High cap
    ufarvet
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1.000 Items
       736,00 kr
  • rød
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1.000 Items
       736,00 kr
  • hvid
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1.000 Items
       736,00 kr
  • gul
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1.000 Items
       736,00 kr