Spatula
Spatel, polypropylen, med 2 forskelligt udformede ender, 245 mm, 15 mm, hvid
Katalog # 441-0215
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP. Two differently shaped spatula ends (approx. 15 mm wide).
Specifikationer
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Spatel, polypropylen, med 2 forskelligt udformede ender
- Længde:245 mm
- Bladbredde:15 mm