Engangsspatler
Engangsspatler/omrørerstave i polystyren, PS, 3 mm, 90 mm
Catalog # 441-0099
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Til forskellige laboratorieformål.
- Ideel som rørepind til brug i kuvetter
Documents
Specifications
- Ø:3 mm
- Beskrivelse:Engangsspatler/omrørerstave i polystyren
- Længde:90 mm
- Materiale:PS