Orders LinkContactUsLinkComponent
Engangsspatler
Engangsspatler
Engangsspatler/omrørerstave i polystyren, PS, 3 mm, 90 mm
Catalog # 441-0099
Supplier:   KARTELL
Engangsspatler
Catalog # 441-0099
Supplier:  KARTELL
Engangsspatler
Engangsspatler
Engangsspatler/omrørerstave i polystyren, PS, 3 mm, 90 mm
Price
78,70 kr
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Til forskellige laboratorieformål.
  • Ideel som rørepind til brug i kuvetter
Documents
Specifications
  • Ø:
    3 mm
  • Beskrivelse:
    Engangsspatler/omrørerstave i polystyren
  • Længde:
    90 mm
  • Materiale:
    PS