VWR®, Omrørestave
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Om denne vare
Solid PTFE.
- Inert og ridser ikke, kan anvendes op til 280 °C
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Solid PTFE.
- Inert og ridser ikke, kan anvendes op til 280 °C