Omrørestave
PP, 6 mm, 244 mm
Katalog # 442-4160
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Hvid stav i et stykke med udglattede ender, der danner 2 små spatler.
- Dimensions of spatulas (W×H) 15×12 and 12×9 mm
Spatlernes dimensioner (B×H) 15×12 og 12×9 mm.
Specifikationer
- Ø:6 mm
- Længde:244 mm
- Materiale:PP