Omrørestave, Nalgene®
Omrørerstave, PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Omrørestave, Nalgene®
Katalog # 231-0074
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Rørepind med flade ender med en flad omrører på 16×16 mm i den ene ende og en trekantet omrører i den anden ende.
- Kemikalieresistent
- Autoklaverbar
Documents
Cutsheet NALG6169-0010.pdf
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø:6,4 mm
- Beskrivelse:Omrørerstave, PP
- Længde:248 mm
- Materiale:PP
- Cat. No.:231-0074
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning