Orders LinkContactUsLinkComponent
Omrørestave, Nalgene®
Omrørestave, Nalgene®
Omrørerstave, PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Katalog # 231-0074
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Omrørestave, Nalgene®
Katalog # 231-0074
   Lav fremstillingspåvirkning
Omrørestave, Nalgene®
Omrørestave, Nalgene®
Omrørerstave, PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Price
570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
Rørepind med flade ender med en flad omrører på 16×16 mm i den ene ende og en trekantet omrører i den anden ende.
  • Kemikalieresistent
  • Autoklaverbar
Specifikationer
  • Ø:
    6,4 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, PP
  • Længde:
    248 mm
  • Materiale:
    PP
  • Cat. No.:
    231-0074
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning