Magnetic stirring discs
Leverandør: COWIE
Gå til:
Om denne vare
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in tubes.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in tubes.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)