TexWrite® 22 Cleanroom Papers
Paper, A4, TX5811, blå
Katalog # 818-0132
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
TexWrite® 22, dokumentationsark til brug i rentrum af latex-mættet cellulose uden organiske bindemidler.
- Ideel til notater, udstyrsmanualer og arbejdsinstrukser
- Kan anvendes med laserprintere og kopimaskiner
Format: A4 cleanroom bond.
Emballering: 250 ark pr. pakke, 10 pakker pr. kasse (Bag-Within-A-Bag®).
Documents
Specifikationer
- Farve:blå
- Beskrivelse:Paper, A4
- Seq:1
- Model:TX5811