Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Laboratorienotesbøger
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Laboratorienotesbøger
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Laboratorienotesbøger
VWR®, Laboratorienotesbøger
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Omslag i imiteret læder med belægning, som gør det holdbart i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm). Indeholder side med retningslinjer for laboratorienotesbøger, indholdsfortegnelse og side til brugeroplysninger. Fås i forskellige sprogformater: kun engelsk, engelsk-fransk, engelsk-tysk, engelsk-spansk.
engelsk-Italian.
  • Siderne er syet i fag med rund indbinding, så bogen ligger fladt
  • 5 mm kvadreret eller linjeret videnskabeligt format med dato og kasse til vitterlighedsunderskrifter
  • Vandtæt
Format: A4 (21×29,7 cm) eller A5 (14,8×21 cm). A4-bøger fås i tre størrelser: 72, 120 og 216 sider. A5 fås med 96 sider.
Farve: Blå
Alle notesbøgerne er fremstillet i henhold til retningslinjerne i GLP, GMP og GCP.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Model
    Version
    Papirformat
    Antal af sider
    Tilgængelighed
    Price
  • 818-0074
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Kun engelsk
    A4
    216
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 1 Items
       525,00 kr
  • 818-0075
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Kun engelsk
    A5
    96
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 1 Items
       299,00 kr
  • 818-0076
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-fransk
    A4
    72
    Discontinued
  • 818-0077
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-fransk
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0078
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-fransk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0079
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-fransk
    A5
    96
    Discontinued
  • 818-0080
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-fransk
    A4
    72
    Discontinued
  • 818-0081
    Lab book
    Lab book
    blå
    Ruled
    English-French
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0082
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-fransk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0083
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-fransk
    A5
    96
    Discontinued
  • 818-0084
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-tysk
    A4
    72
    Discontinued
  • 818-0085
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-tysk
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0086
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-tysk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0087
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-tysk
    A5
    96
    Discontinued
  • 818-0088
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-tysk
    A4
    72
    Discontinued
  • 818-0089
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-tysk
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0090
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-tysk
    A4
    216
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 584,00 kr
    584,00 kr
    1 * 1 Items
       584,00 kr
  • 818-0091
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-tysk
    A5
    96
    Discontinued
  • 818-0092
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-spansk
    A4
    72
    Discontinued
  • 818-0093
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Grid
    English-Spanish
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0094
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-spansk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0095
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-spansk
    A5
    96
    Discontinued
  • 818-0096
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-spansk
    A4
    72
    Discontinued
  • 818-0097
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Ruled
    English-Spanish
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0098
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-spansk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0099
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-spansk
    A5
    96
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 1 Items
       299,00 kr
  • 818-0068
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Kun engelsk
    A4
    72
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 314,00 kr
    314,00 kr
    1 * 1 Items
       314,00 kr
  • 818-0069
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Kun engelsk
    A4
    120
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 368,00 kr
    368,00 kr
    1 * 1 Items
       368,00 kr
  • 818-0070
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Kun engelsk
    A4
    216
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 584,00 kr
    584,00 kr
    1 * 1 Items
       584,00 kr
  • 818-0071
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Kun engelsk
    A5
    96
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 1 Items
       299,00 kr
  • 818-0072
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Kun engelsk
    A4
    72
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 314,00 kr
    314,00 kr
    1 * 1 Items
       314,00 kr
  • 818-0073
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Kun engelsk
    A4
    120
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 408,00 kr
    408,00 kr
    1 * 1 Items
       408,00 kr
  • 818-0112
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-italiensk
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0113
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    Engelsk-italiensk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0114
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-italiensk
    A4
    120
    Discontinued
  • 818-0115
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    Engelsk-italiensk
    A4
    216
    Discontinued
  • 818-0282
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Kvadreret
    EN/FR/IT/SP/DE
    225×345 mm
    144
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 1 Items
       520,00 kr
  • 818-0283
    Laboratorienotesbog
    Laboratorienotesbog
    blå
    Linjeret
    EN/FR/IT/SP/DE
    225×345 mm
    144
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 468,00 kr
    468,00 kr
    1 * 1 Items
       468,00 kr