Orders LinkContactUsLinkComponent
Chemical spoons, double-ended
Chemical spoons, double-ended
Leverandør:   BOCHEM
Chemical spoons, double-ended
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Chemical spoons, double-ended
Chemical spoons, double-ended
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Skestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 mm
    17×23 / 22×30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,10 kr
    54,10 kr
    1 * 1 Items
       54,10 kr
  • 150 mm
    17×23 / 22×30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 55,90 kr
    55,90 kr
    1 * 1 Items
       55,90 kr
  • 180 mm
    22×30 / 29×40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 59,30 kr
    59,30 kr
    1 * 1 Items
       59,30 kr
  • 210 mm
    22×30 / 29×40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 66,00 kr
    66,00 kr
    1 * 1 Items
       66,00 kr
  • 250 mm
    29×40 / 29×48 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 75,80 kr
    75,80 kr
    1 * 1 Items
       75,80 kr
  • 300 mm
    29×40 / 35×48 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 80,10 kr
    80,10 kr
    1 * 1 Items
       80,10 kr