Skeer, pulver
170 mm, 40×10 mm
Catalog # 231-1241
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10. Allround-ske til en lang række af opgaver.
- Med fladtt håndtag
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Documents
RSGA029.170_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Længde:170 mm
- Skestr.:40×10 mm