Spoons, POLY
: BOCHEM
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Product Family Options
- BeskrivelseLængdeSkestr.