Mikropulver-ske
150 mm, 5 mm
Katalog # 231-0099
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Med sekskantet håndtag, som gør den let at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
- Længde:150 mm
- Skestr.:5 mm