Laboratorie-ske
200 mm, 30×16 mm
Katalog # 231-1231
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Universal-ske til en lang række opgaver.
- Ske m. åben ende og fladt håndtag
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
- Længde:200 mm
- Skestr.:30×16 mm