Orders LinkContactUsLinkComponent
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars
Leverandør:   DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med sleben prop som fod. Luft- og væsketæt hvis der bruges smørefedt.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    52 mm
    135 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 614,00 kr
    614,00 kr
    1 * 1 Items
       614,00 kr
  • 300 ml
    69 mm
    163 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 819,00 kr
    819,00 kr
    1 * 1 Items
       819,00 kr
  • 600 ml
    81 mm
    214 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 974,00 kr
    974,00 kr
    1 * 1 Items
       974,00 kr
  • 750 ml
    90 mm
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 1 Items
       1.110,00 kr
  • 1200 ml
    100 mm
    253 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr