Vibra-spatel
190 mm, 50 mm, 12 mm
Katalog # 231-1289
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål, plastskaft. Ved at dreje et tandhjul med fingeren kan spatelbladet vibreres. På denne måde kan man docere materiale meget nøjagtigt.
Specifikationer
- Længde:190 mm
- Bladbredde:12 mm
- Klinge længde:50 mm