Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbelt-spatler
Leverandør:   BOCHEM
Dobbelt-spatler
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Dobbelt-spatler
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 231-2180
    With two small ends
    With two small ends
    200 mm
    17 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22,60 kr
    22,60 kr
    1 * 1 Items
       22,60 kr
  • 231-0613
    With two small ends
    With two small ends
    150 mm
    15 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21,20 kr
    21,20 kr
    1 * 1 Items
       21,20 kr
  • 231-1043
    With two broader ends
    With two broader ends
    180 mm
    25 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23,90 kr
    23,90 kr
    1 * 1 Items
       23,90 kr
  • 231-0612
    With two small ends
    With two small ends
    210 mm
    12 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22,60 kr
    22,60 kr
    1 * 1 Items
       22,60 kr
  • 231-1044
    With two broader ends
    With two broader ends
    210 mm
    25 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 29,60 kr
    29,60 kr
    1 * 1 Items
       29,60 kr
  • 231-0611
    With two small ends
    With two small ends
    185 mm
    10 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22,60 kr
    22,60 kr
    1 * 1 Items
       22,60 kr
  • 231-0614
    With two small ends
    With two small ends
    250 mm
    20 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24,00 kr
    24,00 kr
    1 * 1 Items
       24,00 kr
  • 231-1280
    With two small ends
    With two small ends
    130 mm
    10 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19,90 kr
    19,90 kr
    1 * 1 Items
       19,90 kr