Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro double spatulas
Micro double spatulas
Leverandør:   BOCHEM
Micro double spatulas
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Micro double spatulas
Micro double spatulas
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Nickel. Allround-spatel til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
  • Lige form
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    35 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 378,00 kr
    378,00 kr
    1 * 1 Items
       378,00 kr
  • 130 mm
    40 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 355,00 kr
    355,00 kr
    1 * 1 Items
       355,00 kr
  • 150 mm
    50 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 365,00 kr
    365,00 kr
    1 * 1 Items
       365,00 kr
  • 200 mm
    65 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 403,00 kr
    403,00 kr
    1 * 1 Items
       403,00 kr