Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikropulverspatelsæt
Mikropulverspatelsæt
Sæt med 4 mikro-pulverspatler, 3/4/5/6 mm
Katalog # 231-0196
Leverandør:   RSG
Mikropulverspatelsæt
Katalog # 231-0196
Leverandør:  RSG
Mikropulverspatelsæt
Mikropulverspatelsæt
Sæt med 4 mikro-pulverspatler, 3/4/5/6 mm
Price
220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 Items
Product Details & Documents
Blad i rustfrit stål 18/10 og sort plasthåndtag.
  • Sæt med fire dele, hver med en 3, 4, 5 og 6 mm bred pulverspatel
  • Bladet har god kemisk og termisk resistens
  • Bladene er halvrunde og vinklede
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Sæt med 4 mikro-pulverspatler
  • Bladbredde:
    3/4/5/6 mm