Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro, set
Spatulas, micro, set
Sæt med 4 mikrospatler, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Catalog # 231-0195
Supplier:   RSG
Spatulas, micro, set
Catalog # 231-0195
Supplier:  RSG
Spatulas, micro, set
Spatulas, micro, set
Sæt med 4 mikrospatler, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Price
196,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Stainless steel. Set of four 150 mm (overall length) micro spatulas with black plastic handle.
  • Choice of 4 blade widths (3, 4, 5, 6 mm) in one set
  • 45 mm blade length
Specifications
  • Beskrivelse:
    Sæt med 4 mikrospatler
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    3/4/5/6 mm
  • Klinge længde:
    45 mm