Dobbelt-spatel
Supplier: BOCHEM
Gå til:
Om denne vare
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Product Family Options
Produktinformation
- LængdeKlinge længdeBladbreddeAvailabilityPrice