Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
Leverandør:   BOCHEM
Ske-spatel
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Ske-spatel
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Skestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 mm
    35 mm
    10 mm
    30×22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49,50 kr
    49,50 kr
    1 * 1 Items
       49,50 kr
  • 150 mm
    40 mm
    10 mm
    30×22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 52,40 kr
    52,40 kr
    1 * 1 Items
       52,40 kr
  • 180 mm
    50 mm
    12 mm
    40×29 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 55,40 kr
    55,40 kr
    1 * 1 Items
       55,40 kr
  • 210 mm
    50 mm
    12 mm
    40×29 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 62,10 kr
    62,10 kr
    1 * 1 Items
       62,10 kr
  • 250 mm
    70 mm
    14 mm
    48×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 66,00 kr
    66,00 kr
    1 * 1 Items
       66,00 kr
  • 300 mm
    70 mm
    14 mm
    48×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 70,00 kr
    70,00 kr
    1 * 1 Items
       70,00 kr