Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatelsæt
Sæt med 6 spatler og 1 pincet
  231-2176
 :   RSG
Spatelsæt
  231-2176
 :  RSG
Spatelsæt
Spatelsæt
Sæt med 6 spatler og 1 pincet
544,00 kr
1 * 1 Each
Rustfrit stål 18/10. Praktisk kombination af dobbeltspatler, ske-spatler og pincet. Universalbrug i laboratorier og industri.
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Leveres i et praktisk etui af imiteret læder
Hvert sæt omfatter en 150×5 og en 150×7 mm ske-spatel, en 150×9 mm dobbeltspatel, en 150×4 mm mikro-dobbeltspatel, en 150×9 mm pulverspatel, en 150×4 mm mikro-pulverspatel samt pincet (lige, stumpe, længde 145 mm).
Each set includes a 150×5 and 150×7 mm spoon spatula, a 150×9 mm double spatula, a 150×4 mm micro double spatula, a 150×9 mm powder spatula, a 150×4 mm micro powder spatula, as well as forceps (straight, blunt, 145 mm long).
  • Beskrivelse:
    Sæt med 6 spatler og 1 pincet