Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, Chattaway type
Double spatulas, micro, Chattaway type
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Double spatulas, micro, Chattaway type
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Certifikater
Double spatulas, micro, Chattaway type
Double spatulas, micro, Chattaway type
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is rounded and turned up at 45°
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 231-0345
    Rustfrit stål
    Rustfrit stål
    100 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 205,00 kr
    205,00 kr
    1 * 5 Items
       205,00 kr
  • 231-0347
    Rustfrit stål
    Rustfrit stål
    200 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 5 Items
       267,00 kr
  • 231-0364
    Rustfrit stål
    Rustfrit stål
    150 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 199,00 kr
    199,00 kr
    1 * 5 Items
       199,00 kr
  • Nikkel
    100 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 409,00 kr
    409,00 kr
    1 * 5 Items
       409,00 kr
  • Nikkel
    200 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 423,00 kr
    423,00 kr
    1 * 5 Items
       423,00 kr
  • Nikkel
    150 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 423,00 kr
    423,00 kr
    1 * 5 Items
       423,00 kr
  • Nikkel
    130 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 5 Items
       416,00 kr
  • Nikkel
    180 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 84,60 kr
    84,60 kr
    1 * 1 Items
       84,60 kr
  • 231-0346
    Rustfrit stål
    Rustfrit stål
    130 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 47,90 kr
    47,90 kr
    1 * 1 Items
       47,90 kr
  • NICK2353
    Rustfrit stål
    Rustfrit stål
    180 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 53,40 kr
    53,40 kr
    1 * 1 Items
       53,40 kr