Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Spoon spatulas, micro
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Certifikater
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end flattened, the other end spoon-formed
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Skestr.
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • 150 mm
    4×6×1,4 mm
    0,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 10 Items
       1.040,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    231-0171
  • 6×8×1,5 mm
    0,2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 10 Items
       1.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    231-0392